Stampa…
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR303865-1G OR303865-500MG
APOSOR303865-1GEA 780 EUR
APOSOR303865-1G APOSOR303865-500MG
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di fusione: 173…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922688
CAS Number: 204847-72-3