Stampa…
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-5-iodonicotinonitrile
OR303862-1G OR303862-500MG
APOSOR303862-1GEA 720 EUR
APOSOR303862-1G APOSOR303862-500MG
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Formula: C₆H₂ClIN₂
Peso molecolare: 264,45 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16710295
CAS Number: 856213-95-1