Stampa…
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303861-1G OR303861-500MG
APOSOR303861-1GEA 873 EUR
APOSOR303861-1G APOSOR303861-500MG
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 196,59 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18258701
CAS Number: 398457-04-0