Stampa…
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR303859-1G OR303859-500MG
APOSOR303859-1GEA 720 EUR
APOSOR303859-1G APOSOR303859-500MG
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine
Formula: C₇H₇Cl₂NO
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405630
CAS Number: 727648-72-8