2-(1-Lamda-{2}-piperidin-4-yl)pyridin-4-yl dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
OR303856-1G
OR303856-250MG
APOSOR303856-1GEA
448
EUR
APOSOR303856-1G
APOSOR303856-250MG
2-(1-Lamda-{2}-piperidin-4-yl)pyridin-4-yl dihydrochloride
2-(1-Lamda-{2}-piperidin-4-yl)pyridin-4-yl dihydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₆Cl₂N₂ Peso molecolare: 235,16 g/mol Punto di fusione: 258…261 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD14583122 CAS Number: 143924-45-2 |