Stampa…
3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR303855-1G OR303855-500MG
APOSOR303855-1GEA 590 EUR
APOSOR303855-1G APOSOR303855-500MG
3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Punto di fusione: 155 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140342
CAS Number: 1221791-98-5