2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₂Cl₂N₂ Punto di fusione: 174…175 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD16140331 CAS Number: 206446-45-9 |