Stampa…
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR303853-1G OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA 590 EUR
APOSOR303853-1G APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₄Cl₃NO
Punto di fusione: 74…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025893
CAS Number: 1147979-44-9