Stampa…
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303851-1G OR303851-500MG
APOSOR303851-1GEA 894 EUR
APOSOR303851-1G APOSOR303851-500MG
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₈H₇NO₃
Punto di fusione: 131 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140257
CAS Number: 716362-04-8