Stampa…
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR303840-1G OR303840-500MG
APOSOR303840-1GEA 671 EUR
APOSOR303840-1G APOSOR303840-500MG
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Formula: C₇H₁₁ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11857675
CAS Number: 1185094-00-1