Stampa…
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopyridine-2-carboxylate, 4-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopicolinate
OR303823-1G OR303823-5G OR303823-25G
APOSOR303823-1GEA 71.3 EUR
APOSOR303823-1G APOSOR303823-5G APOSOR303823-25G
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Methyl-4-aminopicolinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,1500 g/mol
Punto di fusione: 129…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956000
CAS Number: 71469-93-7