Stampa…
6-Bromo-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-5-methoxypicolinaldehyde
OR303822-1G OR303822-500MG
APOSOR303822-1GEA 637 EUR
APOSOR303822-1G APOSOR303822-500MG
6-Bromo-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
6-Bromo-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,04 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193086
CAS Number: 329217-74-5