Stampa…
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303820-1G OR303820-500MG
APOSOR303820-1GEA 671 EUR
APOSOR303820-1G APOSOR303820-500MG
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Formula: C₈H₆BrCl₂NO₂
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193100
CAS Number: 1192263-86-7