Stampa…
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303811-1G OR303811-500MG
APOSOR303811-1GEA 564 EUR
APOSOR303811-1G APOSOR303811-500MG
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrClN₂
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622809
CAS Number: 1211515-17-1