Stampa…
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303807-1G OR303807-500MG
APOSOR303807-1GEA 471 EUR
APOSOR303807-1G APOSOR303807-500MG
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 216,24 g/mol
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140350
CAS Number: 1221791-78-1