Stampa…
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR303806-1G OR303806-500MG
APOSOR303806-1GEA 471 EUR
APOSOR303806-1G APOSOR303806-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃S
Peso molecolare: 264,31 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140353
CAS Number: 1221792-06-8