Stampa…
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303805-1G OR303805-500MG
APOSOR303805-1GEA 471 EUR
APOSOR303805-1G APOSOR303805-500MG
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Formula: C₇H₅Cl₂NO₃
Peso molecolare: 222,025 g/mol
Punto di fusione: 151…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025889
CAS Number: 1147979-40-5