Stampa…
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303804-1G OR303804-500MG
APOSOR303804-1GEA 582 EUR
APOSOR303804-1G APOSOR303804-500MG
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso molecolare: 193,2 g/mol
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140282
CAS Number: 99060-45-4