Stampa…
Bicyclo[4.4.0]-2-decanone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: perhydronaphthalen-2-one
OR30379-1G OR30379-10G
APOSOR30379-1GEA 102 EUR
APOSOR30379-1G APOSOR30379-10G
Bicyclo[4.4.0]-2-decanone
Bicyclo[4.4.0]-2-decanone
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 4832-17-1