Stampa…
5-Chloro-3-ethynyl-2-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-3-ethynylpyridine
OR303787-250MG OR303787-100MG
APOSOR303787-250MGEA 430 EUR
APOSOR303787-250MG APOSOR303787-100MG
5-Chloro-3-ethynyl-2-pyridinamine
5-Chloro-3-ethynyl-2-pyridinamine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10758079
CAS Number: 866318-88-9