Stampa…
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-DL-3-(2-Pyridyl)-Ala-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
OR303786-1G OR303786-500MG
APOSOR303786-1GEA 261 EUR
APOSOR303786-1G APOSOR303786-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094442
CAS Number: 119434-71-8