Stampa…
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR303785-1G OR303785-250MG OR303785-5G
APOSOR303785-1GEA 159 EUR
APOSOR303785-1G APOSOR303785-250MG APOSOR303785-5G
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234495
CAS Number: 30532-36-6