Stampa…
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
OR303784-1G OR303784-500MG
APOSOR303784-1GEA 452 EUR
APOSOR303784-1G APOSOR303784-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 266,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656857
CAS Number: 33814-94-7