Stampa…
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303779-100MG OR303779-250MG
APOSOR303779-100MGEA 39.4 EUR
APOSOR303779-100MG APOSOR303779-250MG
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910348
CAS Number: 265107-43-5