Stampa…
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR303775-1G OR303775-5G
APOSOR303775-1GEA 75.7 EUR
APOSOR303775-1G APOSOR303775-5G
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Formula: C₇H₆INO₂
Peso molecolare: 263,03 g/mol
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662396
CAS Number: 158669-26-2