Stampa…
Ethyl-3-chloropicolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-chloropicolinate, Ethyl 3-chloro-2-pyridinecarboxylate
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 538 EUR
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chloropicolinate
Ethyl-3-chloropicolinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di ebollizione: 104…106 °C/0,7mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656307
CAS Number: 128073-20-1