Stampa…
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30377-100G OR30377-500G OR30377-25G
APOSOR30377-100GEA 34.8 EUR
APOSOR30377-100G APOSOR30377-500G APOSOR30377-25G
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Punto di fusione: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013781
CAS Number: 4771-80-6
UN: 3265
ADR: 8,II