Stampa…
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR303768-1G OR303768-5G
APOSOR303768-1GEA 30.1 EUR
APOSOR303768-1G APOSOR303768-5G
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Punto di fusione: 28…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09951944
CAS Number: 623585-74-0