Stampa…
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR303754-1G OR303754-500MG
APOSOR303754-1GEA 401 EUR
APOSOR303754-1G APOSOR303754-500MG
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₀ClN₃O₂
Peso molecolare: 297,79 g/mol
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923074
CAS Number: 633283-53-1