Stampa…
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR303752-1G OR303752-250MG
APOSOR303752-1GEA 114 EUR
APOSOR303752-1G APOSOR303752-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
Peso molecolare: 187,58 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847277
CAS Number: 65515-33-5