Stampa…
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-(methylsulphonyl)pyridine
OR303743-1G OR303743-250MG OR303743-5G
APOSOR303743-1GEA 314 EUR
APOSOR303743-1G APOSOR303743-250MG APOSOR303743-5G
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 172,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09933994
CAS Number: 80383-38-6