Methyl-6-piperazinonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303741-1G
OR303741-100MG
OR303741-250MG
APOSOR303741-1GEA
260
EUR
APOSOR303741-1G
APOSOR303741-100MG
APOSOR303741-250MG
Methyl-6-piperazinonicotinate
Methyl-6-piperazinonicotinate
Formula:
C₁₁H₁₅N₃O₂ Punto di fusione: 165…167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00894966 CAS Number: 132144-03-7 |