Stampa…
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR303740-1G OR303740-500MG
APOSOR303740-1GEA 364 EUR
APOSOR303740-1G APOSOR303740-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Formula: C₁₂H₁₂N₂OS
Peso molecolare: 232,31 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11132352
CAS Number: 1019363-45-1