Stampa…
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR303739-1G OR303739-500MG
APOSOR303739-1GEA 651 EUR
APOSOR303739-1G APOSOR303739-500MG
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di fusione: 225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140276
CAS Number: 1221791-92-9