Stampa…
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR303738-1G OR303738-500MG
APOSOR303738-1GEA 364 EUR
APOSOR303738-1G APOSOR303738-500MG
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
Formula: C₁₁H₁₀N₂S
Peso molecolare: 202,28 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03230019
CAS Number: 103983-07-9