6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR303737-1G
OR303737-500MG
APOSOR303737-1GEA
538
EUR
APOSOR303737-1G
APOSOR303737-500MG
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Formula:
C₁₁H₉ClN₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052804 CAS Number: 25935-62-0 |