Stampa…
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303735-1G OR303735-500MG
APOSOR303735-1GEA 364 EUR
APOSOR303735-1G APOSOR303735-500MG
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C/0,01mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140285
CAS Number: 913839-59-5