Stampa…
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303729-1G OR303729-5G
APOSOR303729-1GEA 101 EUR
APOSOR303729-1G APOSOR303729-5G
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Methyl-6-formylnicotinate
Formula: C₈H₇NO₃
Punto di fusione: 115…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275010
CAS Number: 10165-86-3