Stampa…
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-methoxypyridin-4-amine, 3-Bromo-2-methoxy-4-pyridinamine
OR303725-1G OR303725-5G
APOSOR303725-1GEA 299 EUR
APOSOR303725-1G APOSOR303725-5G
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Peso molecolare: 203,0366 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656225
CAS Number: 215364-86-6