Stampa…
2,3-Dichloro-4-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR303722-1G OR303722-5G
APOSOR303722-1GEA 58.2 EUR
APOSOR303722-1G APOSOR303722-5G
2,3-Dichloro-4-iodopyridine
2,3-Dichloro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₂Cl₂IN
Peso molecolare: 273,8900 g/mol
Punto di fusione: 109…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11857737
CAS Number: 889865-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III