Stampa…
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR303721-1G OR303721-5G
APOSOR303721-1GEA 136 EUR
APOSOR303721-1G APOSOR303721-5G
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Punto di fusione: 38…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09951946
CAS Number: 603124-78-3