Stampa…
3-(Benzyloxy)-5-bromo-2-methyl-4-pyridinol
Fornitore: Apollo Scientific
OR303719-1G OR303719-500MG
APOSOR303719-1GEA 538 EUR
APOSOR303719-1G APOSOR303719-500MG
3-(Benzyloxy)-5-bromo-2-methyl-4-pyridinol
3-(Benzyloxy)-5-bromo-2-methyl-4-pyridinol
Formula: C₁₃H₁₂BrNO₂
Punto di fusione: 197…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140264
CAS Number: 906657-86-1