Stampa…
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303715-1G OR303715-5G OR303715-25G
APOSOR303715-1GEA 46.6 EUR
APOSOR303715-1G APOSOR303715-5G APOSOR303715-25G
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
4,6-Dichloronicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276124
CAS Number: 166526-03-0