Stampa…
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303708-1G OR303708-5G
APOSOR303708-1GEA 173 EUR
APOSOR303708-1G APOSOR303708-5G
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine
Formula: C₆H₅Br₂N
Peso molecolare: 250,9200 g/mol
Punto di fusione: 138…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368202
CAS Number: 83004-10-8