Stampa…
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303696-1G OR303696-5G OR303696-10G
APOSOR303696-1GEA 176 EUR
APOSOR303696-1G APOSOR303696-5G APOSOR303696-10G
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Formula: C₈H₈BrNO₄
Peso molecolare: 262,07 g/mol
Punto di fusione: 267…269 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01411758
CAS Number: 89978-58-5