Stampa…
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303687-1G OR303687-250MG
APOSOR303687-1GEA 292 EUR
APOSOR303687-1G APOSOR303687-250MG
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₈H₅ClN₂O
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15526709
CAS Number: 1107053-87-1