Stampa…
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR303680-1G OR303680-500MG
APOSOR303680-1GEA 328 EUR
APOSOR303680-1G APOSOR303680-500MG
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Formula: C₁₀H₇N₃O₃
Peso molecolare: 217,19 g/mol
Punto di fusione: 330 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100252
CAS Number: 56406-45-2