Stampa…
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-(tert-butoxycarbonylamino)pyridine, 2-Amino-6-(Boc-amino)pyridine, tert-Butyl 6-aminopyridin-2-ylcarbamate
OR303672-1G OR303672-5G OR303672-10G
APOSOR303672-1GEA 243 EUR
APOSOR303672-1G APOSOR303672-5G APOSOR303672-10G
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₂
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037865
CAS Number: 322690-31-3