Stampa…
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloropyridine-2,6-dicarboxylic acid
OR303669-1G OR303669-500MG OR303669-250MG OR303669-5G
APOSOR303669-1GEA 64 EUR
APOSOR303669-1G APOSOR303669-500MG APOSOR303669-250MG APOSOR303669-5G
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Formula: C₇H₄ClNO₄
Peso molecolare: 201,57 g/mol
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117894
CAS Number: 4722-94-5