Stampa…
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (6-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR303659-1G OR303659-5G OR303659-25G
APOSOR303659-1GEA 14.7 EUR
APOSOR303659-1G APOSOR303659-5G APOSOR303659-25G
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07774110
CAS Number: 33674-97-4